Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i und 250i CO2-Inkubator mit Edelstahlkammer
Zellkultur-Erfolg auf der ganzen Linie. Dieser CO2-Inkubator bietet das zuverlässige Leistungsverhalten, die einfache Bedienung und den Wert, die zur Unterstützung unterschiedlichster Kultivierungsansprüche erforderlich sind.
10225.00 € - 23269.00 €
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität CE, CSA
Kammermaterial Elektropolierter Edelstahl
Datenausgabe USB und optional 4 bis 20 mA
Temperaturbereich (metrisch) 3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Bezeichnung CO2-Sensortechnologie Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bezeichnung CO2-Sensortechnologie Elektrische Anforderungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15331035 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
51030287
Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator mit TC180 CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz TC-Sensor 230 V, 50/60 Hz 10225.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen
15363212 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
51030478
Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator mit IR180Si CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz IR-Sensor 230 V, 50/60 Hz 11132.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen
15381075 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
50145502
Heracell VIOS 160i CO2-Doppelkammer-Inkubator mit zwei unabhängigen Kammern und mit TC180 CO2-Sensor, Stapeladapter und Untergestell mit Rollen; 230 V, 50/60 Hz TC-Sensor 230 V, 50/60 Hz 21409.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen
15383212 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
50145515
Heracell VIOS 160i CO2-Doppelkammer-Inkubator mit zwei unabhängigen Kammern und mit IR180Si CO2-Sensor, Stapeladapter und Untergestell mit Rollen; 230 V, 50/60 Hz IR-Sensor 230 V, 50/60 Hz 23269.00 €
1 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Direktlieferung vom Lieferanten Tel: 02304 932 890
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Direkt beheizter Inkubator 
  • Elektropolierte Edelstahlkammer mit einem Volumen von 165 l (5,8 cu. ft.) oder 255 l (9,0 cu. ft.), kompakte Stellfläche, leicht stapelbar. 
  • Türanschlag befindet sich standardmäßig rechts, wechselbarer Türanschlag für mehr Flexibilität.
THRIVE-Konzept mit aktiver Luftführung 
  • Ein Lüfter verteilt schonend saubere, befeuchtete Luft in der gesamten Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen. 
  • Alle kritischen Wachstumsparameter sind bereits in weniger als 10 Minuten nach einem Öffnen der Tür wiederhergestellt, so dass sich Ihre Zellen optimal entwickeln können. 
  • Auto-Stopp-Funktion deaktiviert den Lüfterbetrieb beim Öffnen der Tür automatisch, um den Luftaustausch möglichst gering zu halten.
HEPA-Luftfiltration für hohe Luftreinheit (ISO 5)
  • Der HEPA-Filter reinigt den Luftstrom von Mikroben und Partikeln, um die Kulturen vor Kontamination zu schützen. Zur Sicherstellung der Luftqualität wird die Luft in der Kammer alle 60 Sekunden umgewälzt.
  • So sorgt die moderne HEPA-Filtertechnologie innerhalb von nur fünf Minuten nach einem 30 Sekunden langen Öffnen der Tür für Luftbedingungen, die der Reinraumklasse ISO 5 entsprechen.
  • Kontinuierlicher Schutz gegen Kontaminanten auf Innenoberflächen
Wasserreservoir mit Schutzabdeckung 
  • Direkt beheiztes Wasserreservoir bietet stabil hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur. 
  • Abdeckung beschränkt die Möglichkeit, dass Partikel und verschüttetes Medium sich im Behälter absetzen.
  • Kondensationsfreies Befeuchtungssystem sorgt dafür, dass der Innenbehälter trocken bleibt und so kein Nährboden für Kontaminationen entsteht.
  • 5-mal so schnelle Erholzeit der Feuchte durch das direkt beheizte Wasserreservoir im Vergleich zu herausnehmbaren Wannen
  • Für eine einfachere Handhabung von Wasser kann der Flüssigkeitsbehälter ohne Herausnehmen von Einlegeböden oder Kulturen aufgefüllt oder entleert werden.
In-situ-Sensortechnologie
  • Doppeltemperaturfühler mit PID-Regler mit Übertemperaturschutz verhindern Überhitzung bei der Temperaturerholung.
  • Wahlweise Wärmeleitfähigkeits(TC)-CO2-Sensor mit Kompensation der relativen Luftfeuchtigkeit oder Einzelstrahl-Infrarot(IR)-CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen
  • O2-Regelbereiche von 1 bis 21 % (hypoxisch) und 5 bis 90 % (hyperoxisch)
Steri-Run, Sterilisationszyklus mit hohen Temperaturen 
  • Hochtemperatursterilisation auf Knopfdruck vereinfacht die Reinigung, kann über Nacht eingestellt werden und macht ein separates Autoklavieren von Teilen überflüssig.
  • 180 °C-Zyklus gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation aller Kammeroberflächen (Keimreduktion von 6 log-Stufen) und eliminiert biologische Schadstoffe.
Intuitive, interaktive iCAN™ Touchscreen-Steuerung
  • Bequem auf dem Bildschirm angezeigte Informationen und Erinnerungen zur einfachen Navigation
  • Sprachauswahl erleichtert die Bedienung: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
  • Sichtbarkeit von Änderungen in der Kulturumgebung in Leistungsdiagrammen sowie Fehler- und Datenprotokollen
Bestellinformationen:
  • Doppelkammermodelle umfassen Stapeladapter und Untergestell mit Rollen.
Spezifikation
Spezifikation
CE, CSA
Elektropolierter Edelstahl
USB und optional 4 bis 20 mA
3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C