Learn More
Thermo Scientific™ HERAfreeze™ HFU B Serie -40 °C-Ultratiefkühlschränke
Schützen Sie Ihre Proben für Anwendungen bei −40 bis −10 °C ohne Kompromisse mit Thermo Scientific™ HERAfreeze™ Ultratiefkühlschränken der Serie HFU B −40 °C
N.V.
Spezifikation
Typ | Ultra-Low Freezer, Upright |
---|---|
Temperaturbereich | -10°C to -40°C |
Ausführung der Tür | Outer (1), Inner (5) |
No. of Doors | 1 |
Innentüren | 5 |
Beschreibung
Kompromissloser Schutz für Ihre Proben bei -10° bis -40 °C in Thermo Scientific™ HERAfreeze™ Tiefkühlschränken der HFU B-Serie Serie für bis zu -40 °C. Diese speziell für den zuverlässigen Schutz Ihrer Proben im täglichen Betrieb entwickelten Tiefkühlschränke verfügen über eine Mikroprozessorsteuerung und sind in drei Größen erhältlich.
Eigenschaften:- Anwenderfreundliches Mikroprozessor-Bedienfeld auf Kniehöhe
- Optionale CO2- oder LN2-Notversorgungssysteme bieten im Falle eines Stromausfalls oder bei mechanischen Störungen zusätzlichen Probenschutz
- Eine Vakuumdurchführung sorgt für leichten Zugriff nach dem Öffnen der Tür
- Wahl des Energiemodus mit Überspannungsschutz und Buck/Boost-Funktion
- Leicht herausnehmbarer Luftfilter
- Einfacher 25 cm-Zugang (1 in.)
- Innen lackierter Galveneel (optional Edelstahl erhältlich) in drei Größen: 13, 17 und 23 Kubikfuß (240, 320, 400 l), um spezifische Anforderungen an den Platz im Labor und die Kapazität zu erfüllen
- Fünf Innentüren reduzieren den Verlust an Kaltluft und verkürzen so die Temperaturerholzeit nach dem Schließen der Tür (optional sind auch fünf Türen erhältlich)
- Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulver-Einbrennlackierung zum Schutz vor Lackschäden und Rost
- 127 mm (5 in.) dicke Polyurethan-Schaumisolierung
- Robuste Einlegeböden aus massivem Edelstahl lassen große Belademengen zu
- Ergonomischer, abschließbarer Türgriff
- Wassergekühlter Kondensator optional lieferbar
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns
Spezifikation
Ultra-Low Freezer, Upright | |
Outer (1), Inner (5) | |
5 | |
Polyurethane Foam | |
Powder-coated Steel | |
150 lb. | |
CE, cULus, FDA Class I, UL | |
Push Button LED | |
HERAfreeze | |
Manual | |
Alarm, Recorder | |
7-day Ink or Inkless (Optional) | |
Not Available | |
Not Available | |
Smart-Vue Compatible | |
Buck/Boost | |
R404A |
-10°C to -40°C | |
1 | |
Cold-rolled Steel | |
Painted Galvaneel - Standard, Stainless-steel - Optional | |
4 | |
68 kg | |
Upright | |
Fin and Tube, Forced-Air Cooled | |
Warranty varies by country, please contact us for details | |
Optional | |
KeyLock, Padlock Standard | |
dry contacts - standard, PT100 probe Optional | |
Standard Operation | |
CO2 or LN2 Optional | |
Buck/Boost | |
Hermetic |