Learn More
Tocris Bioscience™ Hesperadin hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18095022
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18095022 50 mg 50 Milligramm
18054692 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18095022 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3988/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Potent Aurora kinase B inhibitor
ATP-competitive inhibitor of Aurora B kinase (IC50 = 250 nM). Prevents chromosome alignment and segregation; also induces polyploidy and prevents histone H3-Ser10 phosphorylation. Overrides the spindle assembly checkpoint and induces mitotic exit in monastrol - and taxol -treated HeLa cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 422513-13-1
Summenformel C29H32N4O3S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hesperadin hydrochloride
Menge 50 mg
Formelmasse 553.12
Reinheit >99%
Molekulargewicht 516.66