Learn More
Hesperadin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hesperadin |
| CAS | 422513-13-1 |
| Summenformel | C29 H32 N4 O3 S |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | N-[2,3-Dihydro-2-oxo-3-[(3Z)-phenyl[[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl]amino]methylene]-1H-indol-5-yl]-ethanesulfonamide, N-[(3Z)-2,3-Dihydro-2-oxo-3-[phenyl[[4-(1-piperidinylmethyl)phenyl]amino]methylene]-1H-indol-5-yl]ethanesulfonamide, Hesperadine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C29H32N4O3S/c1-2-37(35,36)32-24-15-16-26-25(19-24)27(29(34)31-26)28(22-9-5-3-6-10-22)30-23-13-11-21(12-14-23)20-33-17-7-4-8-18-33/h3,5-6,9-16,19,30,32H,2,4,7-8,17-18,20H2,1H3,(H,31,34)/b28-27- |
| SMILES | CCS(=O)(=O)Nc1ccc2NC(=O)\C(=C(/Nc3ccc(CN4CCCCC4)cc3)\c5ccccc5)\c2c1 |
| IUPAC-Name | N-[(3Z)-2-Oxo-3-[phenyl-[4-(piperidin-1-ylmethyl)anilino]methyliden]-1H-indol-5-yl]ethansulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 516.65 |
| Formelmasse | 516.2195 |