Beschreibung
Die Vertiefungen der Polystyrol-Mikrotiterplattenstreifen sind mit einem hochkonservierten konformationellen ORF2-Epitop beschichtet. In diesen beschichteten Vertiefungen werden Humanserum oder -plasma, verdünnt in Verdünnungspuffer, inkubiert. Sofern HEV-spezifische Antikörper vorhanden sind, binden diese an die auf der Festphase immobilisierten Antigene. Nach der Inkubation werden die Vertiefungen gründlich gewaschen, um ungebundene Substanzen zu entfernen, und anschließend werden mit Meerrettichperoxidase markierte monoklonale Maus-Anti-Human-IgM-Antikörper zugegeben. Dieser markierte Antikörper bindet an zuvor gebildete Antigen-Antikörper-Komplexe, und überschüssige ungebundene markierte Antikörper werden durch Waschen entfernt. Anschließend wird in jede Vertiefung eine farblose Substratlösung gegeben, die 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) enthält. Das Vorhandensein spezifischer Antikörper wird durch eine blaue Färbung nach der Inkubation angezeigt, die sich in Gelb verwandelt, wenn die Farbreaktion durch Zugabe von Säure gestoppt wird. Die Intensität des entstehenden gelben Produkts wird bei 450 nm mit einem Spektralphotometer gemessen und ist proportional zur Menge der in der Probe vorhandenen Antikörper.
- CE-zertifiziert
- 96 Wells
- Nur zur Verwendung durch Fachpersonal
- Zum Nachweis von HEV-Antikörpern
Spezifikation
Spezifikation
| Nachweisbare Analyten | Hepatitis-E-Virus (HEV) |
| Immunassay-Kit-Format | Vorbeschichtete 96T-Streifenplatte |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Humanserum, Humanplasma |
| Zielspezies | Human |