Learn More
Hexachloracetone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026924
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
116-16-5
C3Cl6O
264.73
MFCD00000796
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
hexachloroacetone, hexachloro-2-propanone, perchloroacetone, hexachloropropanone, kureha hca, hca weedkiller, perchloro-2-propanone, bis trichloromethyl ketone, acetone, hexachloro, 2-propanone, hexachloro
8303
CHEBI:82243
1,1,1,3,3,3-Hexachlorpropan-2-on
ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
116-16-5
C3Cl6O
264.73
MFCD00000796
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
hexachloroacetone, hexachloro-2-propanone, perchloroacetone, hexachloropropanone, kureha hca, hca weedkiller, perchloro-2-propanone, bis trichloromethyl ketone, acetone, hexachloro, 2-propanone, hexachloro
8303
CHEBI:82243
1,1,1,3,3,3-Hexachlorpropan-2-on
ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexachloroacetone
Schmelzpunkt -2°C
Siedepunkt 203°C to 205°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2661
Beilstein 1707475
Formelmasse 264.75
Reinheit (%) 99%