Learn More
Hexachlorethan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Hexachloroethane is used as catalyst in preparation of chlorosilanes from hydrosilanes. It is also used to investigate the transformation of hexachloroethane in natural waters and as reagent during polycondensation reaction of p-aminobenzoic acid. It is used as a source of chlorine in the chlorodehydroxylation of alcohols in the presence of triphenylphosphine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexachlorethan wird als Katalysator bei der Herstellung von Chlorsilanen aus Hydrosilanen verwendet. Es kommt auch zur Untersuchung der Transformation von Hexachlorethan in natürlichen Gewässern und als Reagenz bei der Polykondensationsreaktion von p-Aminobenzoesäure zum Einsatz. Es wird als Chlorquelle bei der Chlordehydroxylierung von Alkoholen in Gegenwart von Triphenylphosphin verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Hexachlorethan wird als Katalysator bei der Herstellung von Chlorsilanen aus Hydrosilanen verwendet. Es kommt auch zur Untersuchung der Transformation von Hexachlorethan in natürlichen Gewässern und als Reagenz bei der Polykondensationsreaktion von p-Aminobenzoesäure zum Einsatz. Es wird als Chlorquelle bei der Chlordehydroxylierung von Alkoholen in Gegenwart von Triphenylphosphin verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Hexachloroethane |
Schmelzpunkt | 185°C to 190°C (sublimation) |
Dichte | 2.091 |
Geruch | Camphor-like |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3077 |
Beilstein | 1740341 |
Merck Index | 14,4679 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | Hexachlorethan |