Learn More
Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3, TRC
Artikelnummer. 30391480
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30391480 100 mg 100 Milligramm
30402373 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30391480 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH293862100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1092921-73-7
Summenformel C19 2H3 H39 N . Br
Molekulargewicht (g/mol) 367.47
Synonym 1-Hexadecanaminium, N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-, bromide (1:1), Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3, Cetrimonium-D3 Bromide (N-methyl-D3)
IUPAC-Name hexadecyl-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium;bromide
SMILES [Br-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexadecyltrimethylammonium Bromide-d3
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3;
Formelmasse 366.2689