Learn More
Hexadecyltrimethylammoniumchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15199273
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
112-02-7
C19H42ClN
320.00
MFCD00011773
WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M
hexadecyltrimethylammonium chloride, cetrimonium chloride, cetyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethylhexadecan-1-aminium chloride, dehyquart a, cetyl trimethyl ammonium chloride, aliquat 6, trimethylcetylammonium chloride, arquad 16-50, n-hexadecyltrimethylammonium chloride
8154
CHEBI:53581
hexadecyltrimethylazanium chloride
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
112-02-7
C19H42ClN
320.00
MFCD00011773
WOWHHFRSBJGXCM-UHFFFAOYSA-M
hexadecyltrimethylammonium chloride, cetrimonium chloride, cetyltrimethylammonium chloride, n,n,n-trimethylhexadecan-1-aminium chloride, dehyquart a, cetyl trimethyl ammonium chloride, aliquat 6, trimethylcetylammonium chloride, arquad 16-50, n-hexadecyltrimethylammonium chloride
8154
CHEBI:53581
hexadecyltrimethylazanium chloride
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexadecyltrimethylammonium chloride
Schmelzpunkt 234°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3(CH2)15N(Cl)(CH3)3
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 319.75
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Amorphes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexadecyltrimethylammonium chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.