Learn More
Hexafluoracetontrihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045450
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
34202-69-2
C3H6F6O4
220.067
MFCD00149061
SNZAEUWCEHDROX-UHFFFAOYSA-N
hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
36719
1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-on;Trihydrat
C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O.O.O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
34202-69-2
C3H6F6O4
220.067
MFCD00149061
SNZAEUWCEHDROX-UHFFFAOYSA-N
hexafluoroacetone trihydrate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-one trihydrate, 2-propanone, hexafluoro-, trihydrate, hfa trihydrate, acetone, hexafluoro-, trihydrate, 2-propanone, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, trihydrate, perfluoroacetone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate, hexafluoro-2-propanone trihydrate; perfluoroacetone trihydrate, hexafluoroacetonetrihydrate
36719
1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-on;Trihydrat
C(=O)(C(F)(F)F)C(F)(F)F.O.O.O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexafluoroacetone trihydrate
Schmelzpunkt 18°C to 21°C
Dichte 1.579
Siedepunkt 105°C to 106°C
Brechungsindex 1.319
Menge 5 g
UN-Nummer UN2552
Beilstein 607236
Formelmasse 220.07 (166.02 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%