Learn More
Hexafluorglutarsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357845
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11357845 25 g 25 Gramm
11337845 1 g 1 Gramm
11347845 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11357845 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02798.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 376-68-1
Summenformel C5F6O3
Molekulargewicht (g/mol) 222.042
MDL-Nummer MFCD00006680
InChI-Schlüssel IHYAGCYJVNHXCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoroglutaric anhydride, perfluoroglutaric anhydride, 3,3,4,4,5,5-hexafluorodihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, hexafluoroglutaric acid anhydride, 2,2,3,3,4,4-hexafluoropentanedioic anhydride, 3,3,4,4,5,5-hexafluoro-3h-4,5-dihydropyran-2,6-dione, hexafluoroglutaricanhydride, acmc-1clz4, hexafluorooxane-2,6-dione
PubChem CID 78995
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5-Hexafluoroxan-2,6-Dion
SMILES C1(=O)C(C(C(C(=O)O1)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexafluoroglutaric anhydride
Dichte 1.652
Siedepunkt 71°C to 72°C
Flammpunkt None
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.324
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 210699
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 222.04
Reinheit (%) 97%