Learn More
Fisherbrand™ Sechseckige antistatische Wägeschiffchen
Artikelnummer. 15788187 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Länge (metrisch):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Breite (metrisch):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Packungsgröße:
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
15788187 19 mm 64 mm 51 mm 500 Stück
15778187 9 mm 38 mm 25 mm 500 Stück
15708197 31 mm 127 mm 89 mm 500 Stück
15798187 22 mm 102 mm 76 mm 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15788187
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ sechseckige antistatische Wägeschiffchen sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
  • Flexible Wägeschiffchen können an den Ecken gebogen werden, um Ausgießstände zu bilden.
  • Flache Böden und geneigte Seiten sorgen für einen präzisen Transfer.
  • Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
  • Temperaturbereich -10 – 70 °C (14 – 158 °F)
  • Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
  • Nur antistatische Ausführung.
  • 1 Farbe, 4 Größen.
  • 500 St./Packung.
  • Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich.
  • Einwegprodukt
Spezifikation
Bodenform Flach
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Polystyrol
Form Hexagonal
Sterilität Unsteril
Typ Antistatisches Wägeschiffchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrowellen-Feuchtebestimmer
Länge (metrisch) 64 mm
Breite (metrisch) 51 mm
Höhe (metrisch) 19 mm