Beschreibung
- Flexible Wägeschiffchen können an den Ecken gebogen werden, um Ausgießstände zu bilden.
- Flache Böden und geneigte Seiten sorgen für einen präzisen Transfer.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich -10 – 70 °C (14 – 158 °F)
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- Nur antistatische Ausführung.
- 1 Farbe, 4 Größen.
- 500 St./Packung.
- Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich.
- Einwegprodukt
Spezifikation
Spezifikation
| Bodenform | Flach |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Material | Polystyrol |
| Form | Hexagonal |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Antistatisches Wägeschiffchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrowellen-Feuchtebestimmer |
| Länge (metrisch) | 102 mm |
| Breite (metrisch) | 76 mm |
| Mehr anzeigen |