missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexahydro-4-methylphthalanhydrid, 98 %, Gemisch aus Cis und Trans, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-141702
76.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19438-60-9
C9H12O3
168.19
MFCD00005927
FKBMTBAXDISZGN-UHFFFAOYSA-N
hexahydro-4-methylphthalic anhydride, 4-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methylhexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl, 1,3-isobenzofurandione, hexahydromethyl, 4-methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, mixture of isomers
86876
5-Methyl-3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-2-Benzofuran-1,3-Dion
CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
19438-60-9
C9H12O3
168.19
MFCD00005927
FKBMTBAXDISZGN-UHFFFAOYSA-N
hexahydro-4-methylphthalic anhydride, 4-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methylhexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl, 1,3-isobenzofurandione, hexahydromethyl, 4-methylcyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 5-methylhexahydrophthalic anhydride, 5-methyl-3a,4,5,6,7,7a-hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, 4-methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, mixture of isomers
86876
5-Methyl-3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-2-Benzofuran-1,3-Dion
CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexahydro-4-methylphthalic anhydride
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt -29°C
Dichte 1.1600g/mL
Siedepunkt 120°C (1.0 Mbar)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4764 to 1.4784
Menge 500 g
Relative Dichte 1.16
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water
Viskosität 65 mPa.s (20°C)
Formelmasse 168.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, mixture of cis and trans
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'