Learn More
Hexamethylenetetramin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023547
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-97-0
C6H12N4
140.19
MFCD00006895
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
4101
CHEBI:6824
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
100-97-0
C6H12N4
140.19
MFCD00006895
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
4101
CHEBI:6824
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Hexamethylenetetramine is used as a formylation agent in the synthesis and as a precipitating agent. It is also used in the production of phenolic resins and its moulding compounds, which finds application as binders in fire proof materials, brake and clutch linings. It is involved in the preparation of 5-tert-butyl-2-hydroxy-isophthalaldehyde. It is useful for the treatment of urinary tract infection. Further, it is used in the Duff reaction, Sommelet reaction and in the Delepine reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexamethylentetramin wird als Formylierungsmittel in der Synthese und als Fällungsmittel eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von Phenolharzen und deren Formmassen eingesetzt, die als Bindemittel in feuerfesten Materialien, Brems- und Kupplungsbelägen eingesetzt werden. Es ist an der Herstellung von 5-tert-butyl-2-hydroxy-Isophthalaldehyde beteiligt. Es ist nützlich für die Behandlung von Harnwegsinfektionen. Weiterhin wird es in der Duff-Reaktion, der Sommelett-Reaktion und in der Delepin-Reaktion verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Chloroform und Aceton.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Meiden Sie Bedingungen wie Feuer, Funkenflug und Feuchtigkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexamethylenetetramine
Schmelzpunkt ∼280°C (sublimation)
Dichte 1.33
Flammpunkt 250°C (482°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN1328
Beilstein 2018
Empfindlichkeit Hygroscopic
Merck Index 14,5966
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,chloroform and acetone.
Formelmasse 140.19
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylenetetramine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.