Learn More
Hexamethylenetetramin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509637
44.46 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
100-97-0
C6H12N4
140.19
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
4101
CHEBI:6824
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
100-97-0
C6H12N4
140.19
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
4101
CHEBI:6824
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexamethylenetetramine
Schmelzpunkt 260.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 1.3300g/mL
pH 7 to 10 (1% aq. soln.)
Flammpunkt 250°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 1 kg
Beilstein 01,583
Fieser 01,427; 02,208; 04,243; 09,234
Merck Index 15,6038
Relative Dichte 1.33
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 895g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform: 13.4% (20°C), soluble in ethanol: 2.89% (20°C), soluble in acetone: 0.65% (20°C), insoluble in ether: 0.06% (20°C), soluble in methanol: 7.25% (20°C)
Sublimationspunkt 263.0 °C
Formelmasse 140.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethylenetetramine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.