Learn More
Hexamin, ExtraPure, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number 10305900
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Plastikfass
100-97-0
C6H12N4
140.19
6895
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
4101
CHEBI:6824
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
100-97-0
C6H12N4
140.19
6895
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
4101
CHEBI:6824
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Hexamin, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Farbe Weiß
pH 8.5 to 9.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 1 kg
Formelmasse 140.19g/mol
Physikalische Form Fest