missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexamoll (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30008078
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008078 5 g 5 Gramm
17968764 25 g 25 Gramm
17907264 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30008078 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH2967105G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 166412-78-8
Summenformel C26 H48 O4
Molekulargewicht (g/mol) 424.67
Synonym 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, diisononyl ester (9CI), Bis(isononyl)cyclohexane 1,2-dicarboxylate, DINCH, Diisononyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate, Diisononyl hexahydrophthalate, Elatur CH, Flocare 35138, Hexamoll, Hexamoll DINCH, Plastic additive 24
IUPAC-Name bis(7-methyloctyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate
SMILES CC(C)CCCCCCOC(=O)C1CCCCC1C(=O)OCCCCCCC(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl ester
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3
Formelmasse 424.36
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.