Learn More
Hexan-1-ol, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073064
Click to view available options
Menge:
500 mL
25 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallkanister
111-27-3
C6H14O
102.177
2982
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
8103
CHEBI:87393
Hexan-1-ol
CCCCCCO
111-27-3
C6H14O
102.177
2982
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
8103
CHEBI:87393
Hexan-1-ol
CCCCCCO
Schmelzpunkt -52°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 156°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 500 mL
Formelmasse 102.18g/mol
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.