Learn More
Hexan-1,6-bis(Tri-n-Butylammonium) Dihydroxid, 20 % w/w wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11388878
608.69 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69762-88-5
C30H68N2O2
488.886
MFCD00216633
ALYGOOWRCDZDTJ-UHFFFAOYSA-L
tributyl-6-tributylazaniumyl hexyl azanium,dihydroxide, n1,n1,n1,n6,n6,n6-hexabutylhexane-1,6-diaminium hydroxide, tributyl 6-tributylammonio hexyl azanium dihydroxide, n,n,n,n,n,n-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution, hexane-1,6-bis tributylammonium dihydroxide w/w aqueous solution, n,n inverted exclamation marka-hexamethylenebis tributylammonium hydroxide, n∼1∼,n∼1∼,n∼1∼,n∼6∼,n∼6∼,n∼6∼-hexabutylhexane-1,6-bis aminium dihydroxide, n,n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution
15376281
Tributyl-[6-(tributylazaniumyl)hexyl]azanium;dihydroxid
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-].[OH-]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
69762-88-5
C30H68N2O2
488.886
MFCD00216633
ALYGOOWRCDZDTJ-UHFFFAOYSA-L
tributyl-6-tributylazaniumyl hexyl azanium,dihydroxide, n1,n1,n1,n6,n6,n6-hexabutylhexane-1,6-diaminium hydroxide, tributyl 6-tributylammonio hexyl azanium dihydroxide, n,n,n,n,n,n-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution, hexane-1,6-bis tributylammonium dihydroxide w/w aqueous solution, n,n inverted exclamation marka-hexamethylenebis tributylammonium hydroxide, n∼1∼,n∼1∼,n∼1∼,n∼6∼,n∼6∼,n∼6∼-hexabutylhexane-1,6-bis aminium dihydroxide, n,n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-hexabutylhexamethylenediammonium dihydroxide solution
15376281
Tributyl-[6-(tributylazaniumyl)hexyl]azanium;dihydroxid
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[OH-].[OH-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexane-1,6-bis(tri-n-butylammonium) dihydroxide
Menge 1 L
UN-Nummer UN3267
Formelmasse 488.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/w wässrige Lösung
Physikalische Form Flüssig