Learn More
Hexan, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥ 95 % Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. 15612850
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15612850 1 l Glasflasche 1 Liter
15622850 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15642850 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15612850 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 2705041L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CHROMASOLV™, für HPLC, ≥95 %
  • Für HPLC und organische Synthese
  • Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
  • Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexan
Schmelzpunkt -95 °C (Literatur)
Namenshinweis CHROMASOLV™, für HPLC, ≥95 %
Extinktion max. 0.02 bei 240 nm, max. 0.01 bei 250 nm, max. 0.01 bei 400 nm, max. 1.0 bei 195 nm, max. 0.30 bei 210 nm, max. 0.10 bei 220 nm, max. 0.05 bei 230 nm
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 0.659 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Menge 1 l
Flammpunkt −26 °C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Synonym n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Siedepunkt 66 °C bis 69 °C
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) >95%
Güte HPLC