Learn More
Hexan, für Rückstandsanalysen, ≥ 99.0 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hexan |
| Schmelzpunkt | -95 °C (Literatur) |
| Namenshinweis | Für die Rückstandsanalyse, ≥99.0 % |
| CAS Min. % | ≥90.0000% |
| CAS Max. % | ≤100.0000% |
| Dichte | 0.659 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
| Menge | 1 l |
| Flammpunkt | −26 °C |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | CH3(CH2)4CH3 |
| Mehr anzeigen |