Learn More
Hexan-Fraktion, spezifiziertes Reagenz für allgemeine Laborarbeiten, SLR, Fisher Chemical
Marke: Fisher Chemical H/0350/FP21
Weitere Details : CAS : 110-54-3 Netto-Gewicht : 3.27500kg Transport : UN number : 1208 Chem class : 3 Pack group : II
Menge | 5L |
---|---|
Verpackung | Kunststoffbehälter |
Chemische Identifikatoren
92112-69-1 | |
86.178 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
Hexan |
C6H14 | |
9520 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Spezifikation
92112-69-1 | |
9520 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
Hexan | |
8058 | |
86.18g/mol | |
Kunststoffbehälter | |
0.31 mPaS at 20°C | |
Farblos | |
5L |
C6H14 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CCCCCC | |
86.178 | |
CHEBI:29021 | |
Flüssig | |
160mbar at 20°C | |
69°C | |
-95°C |
Sicherheit und Handhabung
- Hexane fraction from petroleum
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.