Learn More
Hexan, Laborreagenz, ≥ 95 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120459
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 l
5 l
10 L
20 L
25 l
4 x 2.5 l
4 x 5 l
6 x 1 l
190 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Metallfass
Poly Pail
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
8058
CHEBI:29021
hexane
CCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
8058
CHEBI:29021
hexane
CCCCCC
Laborreagenz, ≥95 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexane
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Farblos
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Formelmasse 86.18g/mol
Reinheit (%) ≥95%
Güte Laborreagenzien
Dichte 0.659g/mL at 25°C
Siedepunkt 69°C
Menge 500 mL
Explosionsgrenze 0.077
Flammpunkt −26°C (−14.8°F)
Zündpunkt 453°F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Liquid
Brechungsindex n20/D 1.375(lit.)
Dampfdruck 132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C), 5.2psi (37.7°C)