Learn More
Hexane, Mixture of isomers, ≥98.5%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15646120
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15646120 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15646120 Lieferant Honeywell-Riedel-de Haen Lieferanten-Nr. 6505441L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexane, mixture of isomers
CAS 110-54-3
Dichte 0.672g/mL at 25°C
Menge 1 L
Explosionsgrenze 0.075
Flammpunkt −23°C (−9.4°F)
Zündpunkt 437°F
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H14
MDL-Nummer MFCD02179311
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC
IUPAC-Name Hexan
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Formelmasse 86.18g/mol
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte HPLC Plus