Learn More
Hexan, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™
Catalog Number p-7120463
18.04 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
2.5 l
6 x 500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
8058
CHEBI:29021
Hexan
CCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-Hexan, Hexylhydrid, Hexane, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
8058
CHEBI:29021
Hexan
CCCCCC
Reagenzgütegrad, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexan
Schmelzpunkt -95 °C
Farbe Farblos
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 86.18 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus™
Dichte 0.659 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 66 °C bis 69 °C
Menge 100 ml
Explosionsgrenze 0.077
Flammpunkt −26 °C (−14.8 °F)
Zündpunkt 453 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssigkeit
Brechungsindex n20/D 1.375 (Lit.)
Dampfdruck 5.2 psi (37.7 °C), 132 mmHg (20 °C), 256 mmHg (37.7 °C)