Learn More
Hexansäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11414864
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
142-62-1
C6H12O2
116.16
MFCD00004421
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
8892
CHEBI:30776
Hexansäure
CCCCCC(=O)O
142-62-1
C6H12O2
116.16
MFCD00004421
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
8892
CHEBI:30776
Hexansäure
CCCCCC(=O)O
Hexanoic acid is used to prepare esters by reacting with alcohols, which finds application in artificial flavors. It is also involved in the production of hexylphenols, hexanoates and caproates. Further, it is used as non-viral gene carrier as well as to protect tomato plants from Botrytis cinerea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hexanosäure wird zur Vorbereitung von Estern verwendet, indem sie mit Alkoholen reagiert; dies findet Anwendung in künstlichen Aromen. Sie ist auch an der Herstellung von Hexylphenolen, Hexanoaten und Kaproaten beteiligt. Weiterhin wird sie als nicht-viraler Genträger sowie zum Schutz von Tomatenpflanzen vor Botrytis cinerea (Grauschimmel) eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Diethylether und Ethanol. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Allylalkohol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Hexanoic acid
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 0.929
Siedepunkt 202°C to 203°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3(CH2)4CO2H
Brechungsindex 1.4165
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2829
Beilstein 773837
Merck Index 14,1759
Löslichkeitsinformationen Miscible with diethyl ether and ethanol. Slightly miscible with water.
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Flüssig