Learn More
HEXB Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18672736 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18672736 100 μg 100 Mikroliter
18611796 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18672736 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP300084100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
HEXB Polyclonal antibody specifically detects HEXB in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen HEXB
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Zusammensetzung 0.2 um filtered solution in PBS
Gen-Alias beta-hexosaminidase subunit beta, Beta-N-acetylhexosaminidase subunit beta, Cervical cancer proto-oncogene 7 protein, EC 3.2.1.52, ENC-1AS, HCC-7, hexosaminidase B (beta polypeptide), Hexosaminidase subunit B, N-acetyl-beta-glucosaminidase subunit beta
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human HEXB (Accession#: P07686; Ala43-Met556)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neurodegeneration
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3074
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG