Learn More
HEXB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen HEXB
Konzentration 0.35 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16895784
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
16229-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16885784
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
16229-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Hexosaminidase B (HEXB), also designated beta-hexosaminidase B, is a Hexosaminidase B (HEXB), also designated b-hexosaminidase B, is a tetramer of two b-A and two b-B chains and is found in the lysosomes of cells. Sandhoff disease (SD), also known as GM2-gangliosidosis type II, is caused by mutations in the HEXB gene that affect the b subunit. These mutations disrupt the activity of HEXB and HEXA, which prevents the breakdown of GM2 ganglioside, a fatty material found in the brain, therby rendering both the HEXA and HEXB enzymes deficient. SD is a rare autosomal recessive disorder characterized by an accumulation of GM2 ganglioside, which causes progressive destruction of the central nervous system. Sandhoff disease is similar to Tay-Sachs disease, which is caused by mutations in the HEXA gene, although SD is more severe.
Spezifikation
Spezifikation
HEXB
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P07686, P20060, Q6AXR4
15212, 294673, 3074
HEXB Fusion Protein Ag8683
Primary
-20°C
HEXB
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ENC 1AS, HCC 7, HEXB, Hexosaminidase subunit B
Hexb
IgG
Antigen Affinity Chromatography