missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hexestrol, TRC

Artikelnummer. 30393597
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30393597 500 mg
30389132 100 mg
30401848 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30393597 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH295300500MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 84-16-2
Summenformel C18 H22 O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.37
Synonym Phenol, 4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethanediyl)bis-, (R*,S*)-, Phenol, 4,4'-(1,2-diethylethylene)di-, meso- (8CI), Cycloestrol, Erythrohexestrol, Estrifar, Estronal, Extra-Plex, Hexanoestrol, Hexestrofen, Hexestrol, Hexoestrol, Hexron, Hormoestrol, Mesohexestrol, NSC 9894, Sinestrol, Synestrol, Synoestrol, Synthovo, Syntrogene, meso-3,4-Bis(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-3,4-Di(p-hydroxyphenyl)-n-hexane, meso-Hexestrol, Phenol, 4,4'-[(1R,2S)-1,2-diethyl-1,2-ethanediyl]bis-, rel-
IUPAC-Name 4-[(3S,4R)-4-(4-hydroxyphenyl)hexan-3-yl]phenol
SMILES CC[C@H]([C@H](CC)c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Hexestrol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H22O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,17-20H,3-4H2,1-2H3/t17-,18+
Formelmasse 270.162
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.