Learn More
Hexoprenalinsulfat, TRC
Artikelnummer. 30393598
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30393598 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30393598 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29546350MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexoprenaline Sulfate
CAS 32266-10-7
Summenformel C22H32N2O6 . H2SO4
Menge 50 mg
Synonym 4,4'-[1,6-hexanediylbis[imino(1-hydroxy-2,1-ethanediyl)]]bis-1,2-Benzenediol sulfate (1:1) (salt), Asmadol, Bronalin, Delaprem, Etoscol, Gynebral, Gynipral, Leanol, NSC 292266, ST 1512/SO4
InChI-Formel InChI=1S/C22H32N2O6.H2O4S/c25-17-7-5-15(11-19(17)27)21(29)13-23-9-3-1-2-4-10-24-14-22(30)16-6-8-18(26)20(28)12-16;1-5(2,3)4/h5-8,11-12,21-30H,1-4,9-10,13-14H2;(H2,1,2,3,4)
SMILES OC(CNCCCCCCNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1)c2ccc(O)c(O)c2.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name 4-[2-[6-[[2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl]amino]hexylamino]-1-hydroxyethyl]benzol-1,2-diol;Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 518.6
Formelmasse 518.1934