missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HEY1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 13248398
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13248398 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13248398 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA523484

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

HEY1 Polyclonal Antibody for Western Blot

Hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif protein 1 belongs to the HEY family and is a Notch Signaling Pathway Protein. It contains one basic helix-loop-helix (bHLH) domain and one Orange domain. It is a downstream effector of Notch signaling which may be required for cardiovascular development. It acts as transcriptional repressor which binds preferentially to the canonical E box sequence 5'-CACGTG-3'. It represses transcription by the cardiac transcriptional activators GATA4 and GATA6. Hey1 is also reported to be expressed during development of the nervous system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HEY1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide
Gen HEY1
Gen-Zugriffsnummer Q9WV93
Gen-Alias AI316788; AI414254; basic helix-loop-helix protein OAF1; basic helix-loop-helix transcription factor; BC8; bHLH protein Hesr-1/Hey1; bHLHb31; cardiovascular basic helix-loop-helix factor 2; cardiovascular helix-loop-helix factor 2; CHF2; CHF-2; class B basic helix-loop-helix protein 31; Hairy and enhancer of split-related protein 1; Hairy/E(spl)-related with YRPW motif 1; hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif 1; hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif protein 1; hairy-related transcription factor 1; Herp1; Herp2; hes related family bHLH transcription factor with YRPW motif 1; Hesr1; HESR-1; hes-related family bHLH transcription factor with YRPW motif 1; HES-related repressor protein 1; HES-related repressor protein 2; HEY1; hey1 protein; hHRT1; HRT1; HRT-1; id:ibd1292; MGC1274; mHRT1; OAF1; zgc:110572
Gensymbole HEY1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A portion of amino acids 50-100 of mouse Hey1.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 15213
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.