Learn More
Invitrogen™ Mouse HGF-Cell Lysates ELISA Kit
Artikelnummer. 15495273
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15495273 96 Tests 1 Set
17195729 5 x 96 Tests 1 Stück
18597874 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15495273 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EMHGFCL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Mouse Hepatocyte Growth Factor(Ms HGF) Cell Lysates ELISA quantitates Ms HGF in mouse cell or tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms HGF. Principle of the method The Mouse HGF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Hepatozyt-Wachstumsfaktor (HGF) ist ein Mitglied der Plasminogen-Unterfamilie der S1-Peptidasen. Das bei der Translation gebildete inaktive Polypeptid wird gespalten, um eine 69 kDa-Alpha-Kette und eine 34 kDa-Beta-Kette zu erzeugen. Eine Disulfid-Bindung zwischen den beiden Ketten aktiviert das HGF. HGF wird von mesenchymalen Zellen abgesondert und stimuliert Mitogenese, Zellmotilität und Matrixinvasion. HGF ist an Zellwachstum und Morphogenese in einer Vielzahl von Gewebetypen beteiligt. Beim Menschen ist HGF auf Chromosom 7 vorhanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zugriffsnummer Gehäuse Q08048
Assay-Bereich 0.614 bis 60 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 400 pg/mL
Kalibrierbereich 400 bis 60 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Chemokin und Rezeptoren
Probentyp Zelllysate
Spezifität Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt murines HGF.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 15234
Gensymbol C230052L06Rik, HGF/SF, NK1, NK2, SF, SF/HGF
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Apoptose
Probenvolumen Zelllysate (50 μl)
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym C230052L06Rik, HGF/SF, NK1, NK2, SF, SF/HGF
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min