Learn More
Cytiva HGF61 Glasfaserband
Robuste, effiziente, zuverlässige und konsistente Datenqualität bei der kontinuierlichen Luftüberwachung.
Marke: Cytiva 1830-6236
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07620kg
Beschreibung
- HGF61-Glasfaserband mit organischem Bindemittel hat eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit ohne Faserabwurf.
- Entwickelt für die kontinuierliche Überwachung von Luftpartikeln
- Kompatibel mit den meisten kontinuierlichen Luftüberwachern, bringt sowohl in trockenen als auch in feuchten Umgebungen gute Leistung.
- Jede Charge ist qualitätsgeprüft auf den hohen Standard von 99.99 % Luftretentionseffizienz bei 0.3 um.
- HGF61-Glasfaserband erfüllt die globalen regulatorischen Anforderungen für die kontinuierliche Probenahme von Luftpartikelproben.
- Geeignet für PM1-, PM2.5-, PM10- und TSP-Probenahmen und für Beta-Dämpfungsverfahren
- Bietet eine hervorragende Zuverlässigkeit der Datenqualität bei der Luftprobenahme
Spezifikation
Luftüberwachungsgerät | |
Gehäuse HGF61 | |
1 Rolle |
Glas-Mikrofaser | |
Organisches und anorganisches Bindemittel | |
285 μm |
Sicherheit und Handhabung
- HGF61, 30 mm x 20 m, 1/PK
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass oxide
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.