Learn More
HHIPL1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA562678
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15720472
  • 512.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: GRLMSLQENP GTGQWQYSEI CMGHGQTCEF PGLINNYYPY IISFG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 82%.
HHIPL1 Polyclonal antibody specifically detects HHIPL1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
HHIPL1
Polyclonal
Unconjugated
HHIPL1
1600002O04Rik; AK129450; ARAR9245; hedgehog interacting protein-like 1; HHIP like 1; HHIP2; HHIPL1; HHIP-like 1; HHIP-like protein 1; KIAA1822; LOW QUALITY PROTEIN: HHIP-like protein 1; mKIAA1822; RGD1311698; UNQ9245; UNQ9245/PRO34761
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84439
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96JK4
HHIPL1
Recombinant protein corresponding to Human HHIPL1