Learn More
HHLA1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA563650
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15741422
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: ISNLKTVDPA KFPTRYCYCL NNRTNDLSDF TALLVDIIGN STSYLTEIFK STSILSVNQS NESDCIFICV MTGKSGRNLS DFWEI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 89%, Rat - 89%.
HHLA1 Polyclonal antibody specifically detects HHLA1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
HHLA1
Polyclonal
Unconjugated
HHLA1
HERV-H LTR-associating 1; HERV-H LTR-associating protein 1; HHLA1; PLA2L
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
10086
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
C9JL84
HHLA1
Recombinant protein corresponding to Human HHLA1