Learn More
HHV-7 U69 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA567994
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15862994
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
The HSV Type 6 U69 protein phosphorylates the antiviral nucleoside analog ganciclovir.
Spezifikation
Spezifikation
HHV-7 U69
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
Virus
Antibody
IgG
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Synthesized peptide derived from human GCVK_HHV7J.
100 μL
Primary
-20°C