Learn More
Hanna Instruments™ HI3220-02 Bench pH Meter
Professional bench meter designed to provide high accuracy and ease of use. Hanna Instruments™ HI 3220-02 Model pH/mV/Temperature Bench Meter can be used in the laboratory or in harsh industrial conditions.
Marke:  Hanna Instruments™ HI3220-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.60000kg
Artikelnummer. 10703407
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • One input channel
  • pH Calibration check
  • Five-point pH calibration with seven standard and five custom buffers
  • Stability, interval and log on demand logging
  • Up to 400 log on demand records and 600 automatic logging records
  • Messages on the graphic LCD for an easy and accurate calibration
  • Multi-language support
  • GLP features
  • Optional PC interface via USB
Spezifikation
Spezifikation
±0.01, ±0.002
HI 1131B pH with BNC connector and HI 7662-T Stainless Steel temperature Probe, starter pack of buffer and cleaning solutions, 12Vdc adapter, Instructions
0.001, 0.01, 0.1
1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45
0.1°C
1
HI 3220-02
HI7662-T Stainless Steel temperature Probe with 1m cable
1
240 V
±0.2°C
-2.0 to 20.0, -2.00 to 20.00, -2.000 to 19.999
±2000mV
-20.0°C to +120.0°C
LCD
1.8 kg
12VDC
-20.0°C to +120.0°C
pH/ORP Benchtop Meter
50/60 Hz