Learn More
FTM Technologies™ Hi1P tragbare Abzugshaube
Schützt das Gesicht vor Einatmen und Spritzern gefährlicher Stoffe. FTM Technologies™ HI1 P Tragbare Dunstabzugshauben verfügen über ein höhenverstellbares beleuchtetes Visier.
Marke: FTM Technologies™ HI1P
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.00000kg
Beschreibung
- Einfacher Transport
- Durchsichtiges, abgewinkeltes Visier
- Gehäuse aus Polypropylen, bürstenloser Motor
- Als Umluftabzug (kanallos) oder mit einem externen Ausgang/Vorfiltern verwenden
Spezifikation
350 x 500 x 470 mm | |
50 Hz | |
6 kg |
50 bis 430 m3/h | |
230 V |