missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIF-1 alpha Antibody (2443C) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30160350
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30160350 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30160350 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP275978JF585

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

HIF-1 alpha Monoclonal antibody specifically detects HIF-1 alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Simple Western,Gene Knock-Out,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HIF-1 alpha
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Simple Western, Gene Knock-Out, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 2443C
Konjugat Janelia Fluor 585
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias AINT, anti-HIF-1 alpha, anti-HIF1A, ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, BHLHE78, Class E basic helix-loop-helix protein 78, HIF1, HIF-1 alpha, HIF1A, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF-1-alpha, HIF1-alpha, hypoxia inducible factor 1 alpha subunit, hypoxia inducible factor 1 subunit alpha, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor), hypoxia-inducible factor 1-alpha, Member of PAS protein 1, member of PAS superfamily 1, MOP1, PAS domain-containing protein 8, PASD8
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This recombinant HIF-1 alpha Antibody (2443C) was developed against partial recombinant human HIF-1 alpha protein (amino acids 1-826) [Uniprot# Q16665].
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Adaptive Immunity, Angiogenesis, Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Cytokine Research, HIF Target Genes, Hypoxia, Hypoxia Inducible Factors (HIF), Hypoxia Signaling, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3091
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.