missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIF-1α Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone:  54/HIF-1α, BD Pharmingen™

Artikelnummer. 15844599
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15844599 50 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15844599 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 565924

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

HIF-1α Monoclonal antibody specifically detects HIF-1α in Human samples. It is validated for Flow cytometry (Intracellular Staining)) .
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HIF-1α
Anwendungen Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Klassifikation Monoclonal
Klon  54/HIF-1α
Konzentration 0.2mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias HIF1; HIF-1A; HIF1A; HIF-1-alpha; HIF1-alpha; BHLHE78; MOP1; PASD8
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human HIF-1α aa. 610-727
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to Alexa Fluor™ 647 under optimum conditions and unreacted Alexa Fluor™ 647 was removed.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Reseach Use Only.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.