missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIGD1A Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18262347 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18262347 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18262347 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281721AF350

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

HIGD1A Polyclonal antibody specifically detects HIGD1A in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen HIGD1A
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias 7420700H20Rik, DKFZP564K247, HIG1 domain family member 1A, HIG1 domain family, member 1A, HIG1 hypoxia inducible domain family, member 1A, HIG1DKFZp564K247, hypoxia inducible gene 1,2210020B17Rik, Hypoxia-inducible gene 1 protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen HIGD1A antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human HIGD1A. The immunogen is located within the first 50 amino acids of HIGD1A. Amino Acid Squence: SLPSYEEDQGSKLIRKAKE
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25994
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.