Learn More
Kautex™ Mehrzweckbehälter aus Polyethylen hoher Dichte
Beschreibung
- Breiter Hals zum einfachen Befüllen, Entleeren und Reinigen
- Polygonal, natürliche Farbe, Schraubverschluss
- Verwendung für:
- Verpacken
- Verteilen
- Versenden von Proben
- Versenden von Produkten
- Entsorgen
- Sammeln
- Lagern
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 5000 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 108.5 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verpackung, Ausgabe, Probenversand, Postversand, Entsorgung, Sammlung, Lagerung |
| Form | Polygonal |
| Material | HDPE |
| Anzahl pro Karton | 14 |
| Menge | Je 1 |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Nein |
| Mehr anzeigen |