Learn More
Greiner Bio-One Hochwertige Pipettenspitzen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10611512
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 200 μl
100 bis 1000 μl
1000 bis 5000 μl
200 bis 1000 μl
Farbe:
Blau
Gelb
Natural
Menge:
250/Packung
4800 Packungen
500/Packung
Packungsgröße:
250 Stück
4800 Stück
500 Stück
960 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe Menge unitSize
10611512 10 bis 200 μl Natural 500/Packung 500 Stück
10758432 10 bis 200 μl Gelb 500/Packung 500 Stück
11739542 200 bis 1000 μl Blau 250/Packung 250 Stück
11789542 1000 bis 5000 μl Natural 250/Packung 250 Stück
10207161 100 bis 1000 μl Blau 250/Packung 250 Stück
10702492 10 bis 200 μl Gelb 4800 Packungen 960 Stück
11769542 10 bis 200 μl Gelb 4800 Packungen 4800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 10611512 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 739291
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Hergestellt aus hochwertigem Polypropylen für optimale Leistung und Passform. ™Die Pipettenspitzen aus hochwertigem Polypropylen von Greainer BioONE eignen sich ideal für Gilson™ Pipetman Modelle.
  • Hohe Bruchfestigkeit, formstabil, hitzebeständig bis ca. 140 °C, kältebeständig bis -190 °C
  • Autoklavierbar
  • Frei von Schwermetallen
  • Entspricht ISO 9001
  • Geprüft auf Übereinstimmung mit der internationalen Norm DIN ISO 8655
  • Das Spitzenende ist abgeschrägt, so dass weniger Flüssigkeit auf der Pipettenspitze verbleibt, die Kontaktfläche der pipettierten Flüssigkeiten reduziert wird und die Pipettiergenauigkeit steigt
  • Ideal geeignet für Gilson® Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 bis 200 μl
Farbe Natural
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, DIN ISO 8655
Format Bulk
Menge 500/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal Fit
Material Polypropylen