Learn More
Masterflex™ Hochdruckschläuche mit Luer-Enden
Artikelnummer. 11716138
Change view
Click to view available options
Maximaler Druck:
900 psi
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maximaler Druck unitSize
11716138 900 psi 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11716138 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 3052614
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Anschluss an Bio-Beuteln oder Probenröhrchen. Befestigung ist für einen nahtlosen Übergang auf den Schlauch gegossen
  • Luer-Systeme aus Kunststoff
  • Für einen nahtlosen Übergang von der Quelle zum System
  • Jede Einheit einzeln verpackt; sterilisierbar
  • Hochdruckschläuche haben Luer-Anschlüsse an jedem Ende
  • Luer-Lock-Stecker x Luer-Buchse in verschiedenen Längen von 10 bis48 Zoll
  • Sterilisierung mit ETO
Achtung: Dieses Produkt ist nicht für medizinische, klinische, chirurgische oder andere patientenorientierte Anwendungen zugelassen oder bestimmt und sollte dafür nicht verwendet werden.
Spezifikation
Material PVC
Enthält 2 Anschlüsse: Luer-Lock-System 1 Ende Stecker, 1 Ende Buchse
Maximaler Druck 900 psi
Produkttyp Hochdruckschläuche mit Luer-Enden