Learn More
Greiner Bio-One Polystyrol-Mikrotiterplattendeckel mit hohem Profil
Zur Verwendung mit nicht TC-behandelten 96-Well-Mikrotiterplatten. Die Greiner Bio-One High-Profile Mikrotiterplattendeckel aus Polystyrol sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
117.36 € - 263.00 €
Produktcode | Marke | Kondensationsringe | Sterilität | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kondensationsringe | Sterilität | Anzahl pro Packung | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10701401
|
Greiner Bio-One
656171 |
Ja | Steril | 1 | 100 |
117.36 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10375102
|
Greiner Bio-One
656170 |
Ja | Nicht steril | 1 | 100 |
179.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10375382
|
Greiner Bio-One
656170 |
Ja | Nicht steril | 1 | 100 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch
- Bietet Schutz vor Kontamination und Verdunstung während der Probenlagerung und Zellkultivierung
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden, sofern nicht anders angegeben.