Learn More
Greiner Bio-One Polystyrol-Mikrotiterplattendeckel mit hohem Profil
Zur Verwendung mit nicht TC-behandelten 96-Well-Mikrotiterplatten. Die Greiner Bio-One High-Profile Mikrotiterplattendeckel aus Polystyrol sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
Marke: Greiner Bio-One 656170
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.92000kg
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogenisch, nicht-zytotoxisch
- Bietet Schutz vor Kontamination und Verdunstung während der Probenlagerung und Zellkultivierung
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Ja | |
1 |
128 x 85 x 10 mm | |
Nicht steril | |
100 | |
Ja |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden, sofern nicht anders angegeben.