Learn More
Cytiva Hülsen aus hochreinen Glas-Mikrofasern
Entwickelt für die meisten Soxhlet-Extraktionseinheiten. Whatman™ Soxhlet-Extraktionshülsen aus hochreiner Glasmikrofaser bestehen aus 100 % Borosilikatglas-Mikrofaser. Sie eignen sich gut zur Kontaminationsüberwachung bei der Analyse von heißen und säurehaltigen Gasen.
Marke:  Cytiva 2814-199
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11390714
  • 346.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für die meisten Soxhlet-Extraktionssysteme.Whatman™ hochreine Glas-Mikrofaser-Soxhlet-Extraktionshülsen bestehen aus 100 % Borosilikatglasmikrofaser.Sie eignen sich gut für die Kontaminationsüberwachung, wenn die Analyse heißer und saurer Gase erforderlich ist.
  • Temperaturbeständig bis 500 °C
  • Bindemittelfrei, keine chemischen Zusätze
  • Entwickelt für die meisten handelsüblichen Soxhlet-Extraktoren.
  • Geeignet bei der Verwendung mit Lösungsmitteln, die nicht mit Zellulosematerialien kompatibel sind
  • Anwendungen: Analyse von heißen und sauren Gasen während der Emissionskontrolle und der Überwachung von Gasen in Schornsteinen, Analyse von Pestizidrückständen mit Soxhlet-Extraktion, Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln, Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen
Spezifikation
Spezifikation
GE Whatman 100 % Borosilikatglas-Mikrofaser (HP-GF) ist für die meisten Soxhlet-Extraktionseinheiten geeignet. Sie eignen sich gut für die Verschmutzungsüberwachung, wenn die Analyse heißer und saurer Gase erforderlich ist.
Borosilikatglasfaser
Überwachung von Gasen in Schornsteinen, Soxhlet-Extraktion, Analyse von Pestizidrückständen, Bestimmung des Öl-/Fettgehalts von Lebensmitteln, Analyse von Öl und Fett in festen Abfällen
Soxhlet-Extraktionssysteme
932 °F
Extraktionshülse
19 mm
1,7 mm
HP-GF
90 mm
500 °C