Learn More
Masterflex™ 7,5M HP PFA TUBING 3/16'X1/4'
Marke: Masterflex™ 06368-54
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
Autoklavierbar | |
6,4 mm | |
-195 °C | |
Steril | |
278 psi |
4,8 mm | |
7,62 m | |
Je 1 | |
Durchscheinend | |
260 °C |