Learn More
Cytiva Hochreine ddNTP-Lösungen
Geeignet für jede Anwendung, die hochreine ddNTPs erfordert. Cytiva Life Sciences™ hochreine ddNTP-Lösungen sind als Einzelprodukte oder in einem praktischen Set erhältlich.
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
|---|---|
| Format | Liquid |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dideoxy-Sequenzierung, Genotypisierungsreaktionen |
| Reinheit | ≥98 % |
| Konzentration | 100 mM |
Beschreibung
- Jede Charge von ddNTPs wird funktional getestet, um die Kriterien für eine hochwertige Sequenzierung mit der Thermo Sequenase™ DNA-Polymerase zu erfüllen oder zu übertreffen
- Hohe Reinheit >98 % Triphosphat
Sanger-Sequenzierung, Genotypisierungsreaktionen
Spezifikation
| Farblos | |
| Dideoxy-Sequenzierung, Genotypisierungsreaktionen | |
| 100 mM |
| Liquid | |
| ≥98 % | |
| 4 μmol (40 μl) |